Thermoschüttler mit Heizen und Kühlen, Matrix Delta Plus
Lieferant: IKA
30000731 30000717
444-1323EA 2756 EUR
444-1323 444-1322
Thermoschüttler mit Heizen und Kühlen, Matrix Delta Plus
Schüttler Inkubationsschüttler
Die IKA Matrix Delta Plus verfügt über Heiz- und Kühlfunktionen sowie zahlreiche benutzerfreundliche Funktionen.
  • Das große, übersichtliche Display mit komfortabler Menüstruktur ermöglicht eine intuitive Bedienung.
  • Automatische Durchführung von Heiz- und Kühlaufgaben durch programmierbare Rampen
  • Sicherer Schnellverschluss für schnellen und einfachen Wechsel von Einsätzen und Aufsätzen sowie automatische Aufsatzerkennung
  • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sorgt für sicheren Stand, herausragende Stabilität und Alltagsrobustheit
  • RS232 und USB-Schnittstellen
Die Geräte Matrix Delta Plus heizen und kühlen bis zu -30 °C unter Umgebungstemperatur.
Ob Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA-/RNA-Proben oder ELISA-Assays – Proben selbst kleinster Volumina werden in allen Laboranwendungen zuverlässig und vollständig gemischt. Keine Kreuzkontaminationen und ein optimales Mischresultat.
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Bestellinformation: Lieferung ohne Zubehör, dieses muss separat bestellt werden. Für die IKA Matrix Delta Plus ist umfangreiches Zubehör erhältlich, das den optimalen Betrieb für Ihre spezifische Anwendung ermöglicht.
Lieferumfang:
Bitte beachten