VWR®, Vortex-Mischer
Lieferant: VWR Collection
444-1372EA 485 EUR
444-1372 444-1378 444-1379
VWR®, Vortex-Mischer
Schüttler Vortex-Schüttler
Dieser Vortex-Schüttler kombiniert moderne Elektronik mit Design und Komfort. Einfacher Start durch Drücken des Halters oder Aufsatzes. Das schwere Gehäuse schützt vor Spritzern und die runden Fußnoppen sorgen für einen sicheren, unverrückbaren Stand.
  • Kreisförmig vibrierende Bewegung (Orbit 5 mm)
  • Umschaltbar zwischen Dauerbetrieb und intermittierendem Betrieb
  • Analoge, stufenlos einstellbare Drehzahlregelung
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 22
Lieferumfang: Lieferung mit Aufnahmeteller für Reagenzgläser mit 20 mm Durchmesser. Ein großer Aufnahmeteller für Kolben bis 50 ml ist optional verfügbar (siehe Zubehör).
Bitte beachten * mit optionalem Zubehör 444-1388 und 444-1383