Tube rollers, SRT series
Lieferant: Cole Parmer
SRT6
444-1606EA 0 EUR
444-1606
Tube rollers, SRT series
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Stabile Rollen sorgen für eine sanfte aber wirksame Wipp- und Rollbewegung. Insbesondere zum Mischen von Blutproben, viskosen Substanzen und festen oder flüssigen Suspensionen bei minimaler Belüftung. Die Geräte sind leicht zu reinigen und mit Kunststoffrollen sowie einer Schale zum Auffangen von verschüttetem Material versehen. Die Rollen sind für die meisten Röhrchengrößen, Bijoux-, Universal-Gefäße sowie Flaschen geeignet. Sind die Platzverhältnisse im Labor beschränkt, kann ein zusätzliches Stapelsystem eingesetzt werden, um einzelne Geräte übereinander zu platzieren.
  • Wahlweise stehen Mischer mit sechs oder neun Rollen als analoge Modelle mit fixierter Geschwindigkeit oder als digitale Modelle mit variabler Geschwindigkeit zur Auswahl
  • Verwendung bei 4 bis 60 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) im Inkubator oder Kühlraum
  • Digitale Modelle mit Zeitschaltuhr ausgerüstet, einstellbar zwischen 1 Sek. bis 90 Min. oder von 1 Min. bis 9 Std
  • BioCote® Mikrobenschutz
Roll only version is available with the removal of the rocking action.
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20.