Vortex-Mixer, MS 3
Lieferant: IKA
3319000 3617000
444-2541EA 1004 EUR
444-2541 444-2544
Vortex-Mixer, MS 3
Schüttler Vortex-Schüttler
Kompakte Universalmischer, geeignet für Schüttelaufgaben mit allen kleinen Gefäßen und Mikrotiterplatten. Diese Mischer verfügen über zwei Betriebsarten.
  • Dauer- oder Tastbetrieb mit Standardaufsatz, zusätzlich verfügt MS 3 digital über einen zeitgesteuerten Modus
  • Aufsatzerkennung
  • MS 3 digital besitzt eine Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion, Bereich von 1 s bis 999 min
Modus A (Sicherheitsmodus mit Aufsatzerkennung) bedeutet, dass die maximale Drehzahl von 3000 min⁻¹ nur mit dem Standardaufsatz im Touch-Modus erreicht wird. Bei Verwendung anderer Aufsätze ist die Drehzahl auf 1300 min⁻¹ begrenzt.
Modus B (ohne Aufsatzerkennung) bedeutet, dass mit allen Aufsätzen eine Drehzahl von 3000 min⁻¹ möglich ist. Die Mischer sind in allen Drehzahlbereichen stabil und haben ein robustes Zinkdruckgussgehäuse.
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Die MS 3 basic wird mit einem Standardaufsatz für Reagenzgläser oder kleine Gefäße bis 50 mm, einem Universalaufsatz für verschiedene Schaumstoffeinsätze und einem Handeinsatz zur Verwendung mit dem Universalaufsatz geliefert. Die MS 3 digital wird mit den oben genannten Funktionen geliefert und beinhaltet zusätzlich den Mikrotiterplattenaufsatz und einen Reagenzglaseinsatz mit sechs Löchern Ø 12 mm.
Bitte beachten