VWR® Advanced 3500, Kreisschüttler
Lieferant: VWR Collection
444-2906EA 2210 EUR
444-2906 444-2907 444-2908
VWR® Advanced 3500, Kreisschüttler
Schüttler Kreisschüttler
Digitaler Schüttler mit Mikroprozessorsteuerung, ideal für zahlreiche Mischanwendungen, z. B. Zellkulturen, Löslichkeitsstudien und Extraktionsverfahren. Die variable Drehzahlregelung sorgt für eine konstante, gleichmäßige Schüttelbewegung. Das Accu-Drive Schüttelsystem sorgt für ausgezeichnete Drehzahlkontrolle, Genauigkeit, Sicherheit und Belastbarkeit. Das Schüttelsystem überwacht dabei kontinuierlich die Schüttelgeschwindigkeit und hält den Sollwert auch bei sich ändernder Beladung aufrecht.
  • Anzeige von Drehzahl und Zeit auf zwei unabhängigen LED-Displays
  • Integrierte Zeitschaltuhr (1 s bis 160 h) mit Anzeige der abgelaufenen Zeit oder Countdown-Funktion, automatischer Abschaltung und akustischem Alarm bei Programmende
  • Kann bei −10 bis +60 °C (max. 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator, CO₂-Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Displayed speed is accurate to 1% of set speed (when speed is above 100 min⁻¹). The ramping feature slowly increases speed to the set point for added safety. Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce the min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Speed calibration mode allows the user to recalibrate the speed display and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
Lieferumfang: Lieferung inklusive rutschfester Gummimatte, jedoch ohne Aufsätze. Entsprechendes Zubehör muss separat bestellt werden.