VWR® Advanced 5000, Kreisschüttler
Lieferant: VWR Collection
444-2915EA 3590 EUR
444-2915 444-2916 444-2917
VWR® Advanced 5000, Kreisschüttler
Schüttler Kreisschüttler
Digitaler Schüttler mit Mikroprozessorsteuerung, eignet sich ideal für Mischanwendungen mit schwerer Beladung, z. B. Zellkulturen, Löslichkeitsstudien und Extraktionsverfahren. Die variable Drehzahlregelung sorgt für eine konsistente, gleichmäßige Schüttelbewegung. Das Schüttelsystem mit Akkuantrieb sorgt für ausgezeichnete Drehzahlkontrolle, Genauigkeit, Sicherheit und Belastbarkeit. Das Schüttelsystem überwacht dabei kontinuierlich die Schüttelgeschwindigkeit und hält den Sollwert auch bei sich ändernder Beladung aufrecht.
  • Anzeige von Drehzahl und Zeit auf zwei unabhängigen LED-Displays
  • Integrierte Zeitschaltuhr (1 Sek. bis 160 Std.) mit Anzeige der vergangenen Zeit oder Countdown-Funktion, automatischer Abschaltung und akustischem Alarm bei Programmende
  • Kann zwischen −10 und +60 °C (max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Brutschrank, CO₂-Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
  • Garantie von 5 Jahren auf Motor und Antriebsmechanismus
Die angezeigte Geschwindigkeit ist auf 1% der eingestellten Geschwindigkeit genau (wenn die Geschwindigkeit über 100 min⁻¹ liegt). Die Rampenfunktion erhöht die Geschwindigkeit langsam auf den Sollwert für zusätzliche Sicherheit. Der eingebaute Lastsensor kann einen unausgeglichenen Zustand erkennen und reduziert die min⁻¹ automatisch auf eine sichere Geschwindigkeit, um Verschütten zu verhindern und Proben zu schützen. Der Geschwindigkeitskalibrierungsmodus ermöglicht dem Benutzer, die Geschwindigkeitsanzeige neu zu kalibrieren, und der serielle RS232-Anschluss bietet bidirektionale Kommunikation für die Datenprotokollierung und Gerätesteuerung.
Lieferumfang: Lieferung inklusive rutschfester Gummimatte, aber ohne Aufsätze. Entsprechendes Zubehör muss separat bestellt werden. Informationen zu anderen Plattformen und Zubehör finden Sie unter 'Zubehör für VWR® Standard und Advanced Kreisschüttler'.