VWR® Advanced Mini Shaker 15, Kreisschüttler
Lieferant: VWR Collection
444-7106EA 1220 EUR
444-7106 444-7107 444-7108
VWR® Advanced Mini Shaker 15, Kreisschüttler
Schüttler Kreisschüttler
Ein kompakter, leistungsstarker Mini-Schüttler mit Mikroprozessorsteuerung, hervorragend geeignet für eine Vielzahl von Mischvorgängen. Das Gerät verfügt über einen optimalen Drehzahlbereich und Orbit für größere Proben. Die variable Drehzahlregelung sorgt für eine konsistente, gleichmäßige Schüttelbewegung. Die Geschwindigkeit ist einstellbar in 1 min⁻¹ -Schritten im gesamten Drehzahlbereich. Die Anfahrfunktion erhöht langsam die Geschwindigkeit auf den eingestellten Wert, damit Spritzer vermieden werden.
  • 15 mm-Orbit für eine optimale Geschwindigkeit zum Mischen von größeren Proben; das Gerät sorgt für leistungsstarkes Schütteln bei geringem Platzbedarf
  • Unabhängige LED-Anzeigen für Geschwindigkeit, Zeit und integrierter Timer (1 Sek. bis 160 Std.) mit Anzeige der vergangenen Zeit oder Countdown bis zur automatischen Abschaltung und akustischer Alarm bei Programmende
  • Niedriges Profil, passt problemlos in die meisten Hauben und Inkubatoren
  • Wartungsfreier Dreifach-Exzenterantrieb für zuverlässigen Service und Dauerbetrieb
  • Zur Verwendung mit einer Reihe an austauschbarem Zubehör der VWR Mini Shaker Produktreihe; einfach die Matte entfernen und eine Reihe optionaler Kolbenklemmen oder Reagenzglasgestelle installieren
  • Kann bei −10 bis +40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in einem Inkubator, Trockeneis-Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Das Gerät verfügt über einen Überlastschutz: Akustische und visuelle Signale werden aktiviert, wenn das System eine Blockierung oder Überlastung des Trays erkennt. Geeignet für Anwendungen mit Zellkulturen, Bakteriensuspensionen, ELISA und Löslichkeitsexperimente in der Biotechnologie, Pharmazie, Gesundheitswesen, in Universitäten und Behörden.
Zubehörinformationen: Der Schüttler bietet Platz für maximal 2 der genannten Gestelle oder für 35×10 ml, 20×25 ml, 15×50 ml, 12×125 ml, 250×6 ml oder 4×500 ml Kolben oder 3×500 ml Medienflaschen.
Lieferumfang: Lieferung inklusive perforierter Schale und rutschfester Gummimatte, aber ohne Aufsätze. Entsprechendes Zubehör muss separat bestellt werden.