Kreisschüttler mit Heizplatte, SM 30 AT
Lieferant: Edmund Bühler GmbH
6200000
444-9132EA 5680 EUR
444-9132
Kreisschüttler mit Heizplatte, SM 30 AT
Schüttler Kreisschüttler
Kreisschüttler, Tischmodell, mit Heizplatte, geeignet zum Mischen von schwierigen Medien. Dieser Schüttler ist die ideale Lösung, wenn die Verwendung einer Inkubationshaube aufgrund der Verwendung von Lösungsmitteln nicht möglich ist (Lösungsmittel könnten elektrische Teile und andere Materialien der Inkubationshaube zerstören). Das Gerät verfügt über eine Digitalanzeige für Soll- und Istwerte und eine programmierbare Steuerung.
  • Dauerbetrieb oder programmierbar
  • Stufenlos einstellbarer Drehzahlbereich, und die Geräte können bei 5 bis 50 °C (85% relative Luftfeuchtigkeit) verwendet werden
  • Temperaturbereich bis zu 120 °C mit einer Regelgenauigkeit von ±1 °C
Das Combifix Rack-System bietet Platz für 6 Erlenmeyerkolben (1000 ml) oder 12 Erlenmeyerkolben (500 ml). Es steht eine Auswahl an optionalen Aufsätzen zur Verfügung und es kann daher eine Vielzahl von unterschiedlichen Gefäßen aufgenommen werden.
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.
Lieferumfang: Wird mit Heizplatte, jedoch ohne Rack-System geliefert; Zubehör muss separat bestellt werden. Geräte mit einem höheren maximalen Temperaturbereich sind ebenfalls erhältlich. Weitere Details erhalten Sie auf Anfrage.