Vielkolbenschüttler, VKS 75 A control
Lieferant: Edmund Bühler GmbH
6111000
444-9421EA 7538 EUR
444-9421
Vielkolbenschüttler, VKS 75 A control
Schüttler Kreisschüttler
Große Hochleistungskreisschüttler für Dauerbetrieb und eine Beladung bis 75 kg geeignet. Dank der Auswahl an optionalen Aufsätzen kann eine Vielzahl unterschiedlicher Gefäße in verschiedenen Ausführungen eingesetzt werden.
  • Digitale Anzeige mit einem neuen programmierbare Steuerung mit erweiterter Funktionalität
  • Dauerbetrieb oder programmierbar
  • Stufenlos einstellbare Drehzahlsteuerung
  • Verwendung zwischen 5 und 50 °C (85% relative Luftfeuchtigkeit) im Kühlraum
  • Vielzahl an Zubehör erhältlich, mit 3-etagigem Aufsatzgestell können bis zu 6 Universaltablare geschüttelt werden
Bestellinformation: Wird ohne Schüttelplatte oder Rack-System geliefert; Zubehör muss separat bestellt werden.