Phosphatpuffer-Kochsalzlösung (PBS), hohes Phosphat
Lieferant: VWR Chemicals
444037EEA
257
EUR
444037E
Phosphatpuffer-Kochsalzlösung (PBS), hohes Phosphat
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Waschpuffer
Bestrahlte Lösung, pH 7,2, zum Waschen von Blots.
- NaCl 8,77 g/l
- Na₂HPO₄, 12H₂O 19,2 g/l
- NaH₂PO₄, 2H₂O 6,55 g/l