Phosphatpuffer-Kochsalzlösung (PBS), geringes Phosphat
Lieferant: VWR Chemicals
444057YEA 179 EUR
444057Y
Phosphatpuffer-Kochsalzlösung (PBS), geringes Phosphat
Puffer Elektrophorese-Puffer Waschpuffer
Bestrahlte Lösung zum Waschen von Zellen.
  • KCl 0,2 g/l
  • NaCl 7,01 g/l
  • Na₂HPO₄, 12H₂O 1,28 g/l
  • NaH₂PO₄, 2H₂O 0,44 g/l