Agarose, Electran, Große Bandbreite, niedrige Schmelztemperatur für die Elektrophorese
Lieferant: VWR Chemicals
Agarose niedriger Schmelztemperatur besitzt eine niedrige Polymerisations – und Schmelztemperatur, einen niedrigen Gehalt an Sulfat und eine hohe optische Transparenz. Sie ist sowohl für die Protein- und Nukleinsäureelektrophorese als auch für die Immobilisation von hitzeempfindlichen Substanzen (z.B. Bakterien, Hefen und eukariotischen Zellen) geeignet. Zusätzlich bietet der niedrige Schmelzpunkt der Agarose die Möglichkeit, Proteine und DNA ohne Denaturierung aus dem Gel zu extrahieren.
- Free from DNases and RNases
Schmelzpunkt:
60…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081294 CAS-Nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
Spezifikation Testergebnisse
DNA Bindung | Keine |
DNases, RNases | Nicht nachgewiesen |
Elektroendosmose (-Mr) | Max 0.10 |
Schmelzpunkt (1,5%, Wasser) | Max. 65 °C |
Gelstärke (1,5%, Wasser) | Min. 200 g/cm² |
Gelierungstemperatur (1,5%, Wasser) | Max. 26 - 30 °C |
SO4 (Sulfat) | Max. 0,1 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...