Chloroform ≥99,8% stabilisiert, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™

Lieferant: Avantor Performance Materials
Achtung

Synonyme: Trichlormethan

Stabilisierung: ~ 50 ppm Stabilisiert mit Amylen

4443-25EA 165.56 EUR
4443-25
Chloroform ≥99,8% stabilisiert, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Chloroform

Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry

Formel: CHCl₃
Molecular Weight: 119.38 g/mol
Siedepunkt: 62 °C
Schmelzpunkt: -63
Dichte: 1.48
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay ( GC, corrected for water) min. 99.8 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Stabiliser (Amylene) ~ 50 ppm
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Water max. 0.01 %
Fluorescence (as quinine)
at 450 nm max. 1 ppb
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 250 nm max. 0.30
at 260 nm max. 0.07
at 270 nm max. 0.01
at 280 nm max. 0.004


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR