Chloroform ≥99,5% stabilisiert, AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Ethanol ~1%
4444-45EA
718.69
EUR
4444-45
4444-25
Chloroform ≥99,5% stabilisiert, AR®, Macron Fine Chemicals™
Chloroform
Formel:
CHCl₃ |
MDL:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 UN: 1888 ADR: 6.1,III |
|
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≥99.5% |
Chloride Ion and Free Chlorine | Passes Test |
Nonvolatile Residue (w/v) | ≤0.0014 % |
Water (H₂O) | Passes Test |
Specific Gravity at 25°/25°C | 1.474 - 1.482 |
Appearance (clear, colorless liquid) | Passes test |
Free Chlorine (Cl2) | ≤0.0005 % |
Stabiliser (Ethanol) | ~1% |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |