Mangan(II)oxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Manganmonoxid, Manganoxid
44441.09
44441.18
44441.09EA
159
EUR
44441.09
44441.18
Mangan(II)oxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Mangan(II)oxid
Purity: 99.99%
CAS No.: 1344-43-0
Molecular Formula: MnO
Formula Weight: 70.94
Physical Form: Powder/Chunks
Density: 5.0
Appearance: Green
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016226
Formel:
MnO Schmelzpunkt: 1840 °C Dichte: 5,0 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016226 CAS-Nummer: 1344-43-0 EINECS: 215-695-8 |