Certribromid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cer(III)bromid
44447.14
44447.22
44447.14EA
126
EUR
44447.14
44447.22
Certribromid 99%
Certribromid
Purity: 99%
CAS No.: 14457-87-5
Molecular Formula: CeBr3.xH2O
Formula Weight: 379.83(anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00150206
Formel:
CeBr₃ Molecular Weight: 379.83 g/mol Schmelzpunkt: 732 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016004 CAS-Nummer: 14457-87-5 EINECS: 238-447-0 Merck Index: 12,02039 |