Benzyl mercaptan, polymer supported 2,0-4,0 mmol/g auf Poly(styrol-divinylbenzol), 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
44466.04
44466.09
44466.18
44466.04EA
49.5
EUR
44466.04
44466.09
44466.18
Benzyl mercaptan, polymer supported 2,0-4,0 mmol/g auf Poly(styrol-divinylbenzol), 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh
Benzyl mercaptan, polymer supported
Physical Form: Beads
Appearance: White to pink
MDL No.: MFCD01863867
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...