Platin 10% auf Aluminiumoxid, reduziert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Platinium

44494.14 44494.22
44494.14EA 543 EUR
44494.14 44494.22
Platin 10% auf Aluminiumoxid, reduziert
Platinum

CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Granular MDL No.: MFCD00011179

Formel: Pt
Molecular Weight: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Schmelzpunkt: 1769
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
Merck Index: 12,07689

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR