Cer(III)carbonat Hydrat ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

44496.14 44496.22 44496.36
44496.14EA 105 EUR
44496.14 44496.22 44496.36
Cer(III)carbonat Hydrat ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Cer(III)carbonat Hydrat

Purity: 99.999% CAS No.: 54451-25-1 Molecular Formula: Ce2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 460.27(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 848° MDL No.: MFCD00149635

Formel: C₃Ce₂O₉·H₂O
Schmelzpunkt: 848 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149635
CAS-Nummer: 54451-25-1
EINECS: 208-655-6
Merck Index: 14,1996

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR