Cadmium(II)bromid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44498.22
44498.22EA 211 EUR
44498.22
Cadmium(II)bromid ≥99,999% (Metall-Basis)
Cadmium(II)bromid
Purity: 99.999% CAS No.: 7789-42-6 Molecular Formula: CdBr2.xH2O Formula Weight: 272.22(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00150204
Formel: Br₂Cd
Siedepunkt: 863 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 567 °C
Dichte: 5,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015996
CAS-Nummer: 7789-42-6
EINECS: 232-165-1
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01651