Die Rotatoren sorgen für sanftes, aber effektives Durchmischen und sind dafür konzipiert, biologische Proben, z. B. Blutproben, in Suspension zu halten. SB3 ist ideal für die Belüftung von Kulturen und allgemeinen Mischvorgängen. Ein integriertes Tablett dient zum Auffangen verschütteter Flüssigkeit aus den rotierten Röhrchen. Die optionale Doppelhalterung kann zwei Röhrchenhalter gleichzeitig aufnehmen.
- Frei verstellbarer Rotationswinkel
- SB3 verfügt über eine digitale Timer- und Drehzahlanzeige, so dass Verfahren exakt reproduziert werden können
- Verwendung bei 4 °C bis 60 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) im Brutschrank oder im Kühlraum möglich
- BioCote®-Mikrobenschutz
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 42
Bestellinformation: Halter nicht im Lieferumfang enthalten, verschiedene Röhrchenhalter sind separat erhältlich.