Poly(styrene), Testfolie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44502.KT
44502.KTEA 75.8 EUR
44502.KT
Poly(styrene), Testfolie
Poly(styrene)
Formel: C₈H₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084450
CAS-Nummer: 9003-53-6