2-(Hydroxymethyl)-12-krone-4 ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
44509.01
44509.03
44509.06
44509.01EA
42.9
EUR
44509.01
44509.03
44509.06
2-(Hydroxymethyl)-12-krone-4 ≥97%
2-(Hydroxymethyl)-12-krone-4
Purity: 97%
CAS No.: 75507-26-5
Molecular Formula: C9H18O5
Formula Weight: 206.24
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₈O₅ Siedepunkt: 115 °C (0,04 mmHg) Dichte: 1,20 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067524 CAS-Nummer: 75507-26-5 EINECS: 278-224-5 |