n-Heptadecan ≥99,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44514.03
44514.03EA 25 EUR
44514.03
n-Heptadecan ≥99,5%
n-Heptadecan
Purity: 99.5% CAS No.: 629-78-7 Molecular Formula: CH3(CH2)15CH3 Formula Weight: 240.48 Physical Form: Crystalline Density: 0.7783 Refractive Index: 1.4369 Melting Point: 22° Boiling Point: 302° MDL No.: MFCD00009002
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Siedepunkt: 302 °C
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 0,7783
Flammpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009002
CAS-Nummer: 629-78-7
EINECS: 211-108-4