Titan(IV)oxid 20 - 35% in Wasser, kolloidale Dispersion
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pigment White 6, Titansäureanhydrid, Titandioxid
44517.A1
44517.A1EA
92.2
EUR
44517.A1
Titan(IV)oxid 20 - 35% in Wasser, kolloidale Dispersion
Titan(IV)oxid
CAS No.: 13463-67-7
Molecular Formula: TiO2
Formula Weight: 79.90
Density: 1.26
Boiling Point: 368°
MDL No.: MFCD00011269
Applications: UV protection in clear coatings
Formel:
TiO₂ Molecular Weight: 79,88 g/mol Siedepunkt: 368 °C Dichte: 1,26 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011269 CAS-Nummer: 13463-67-7 |