Phenol ≥99,5% Unstabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
44526.22
44526.22EA 48.4 EUR
44526.22
Phenol ≥99,5% Unstabilisiert
Phenol
Unstabilized
Purity: 99.5% CAS No.: 108-95-2 Molecular Formula: C6H5OH Formula Weight: 94.11 Flash Point: 79°(175°F) Physical Form: Solid melt Density: 1.071 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Sweet Melting Point: 40-43° Boiling Point: 181° Beilstein Reference: 969616 Merck Reference: 14,7241 UN No.: 1671 MDL No.: MFCD00002143
Molecular biology
Formel: C₆H₅OH
Siedepunkt: 181 °C
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Dichte: 1,071
Flammpunkt: 79 °C (175 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 14,7241