Chrom ≥99,996% (Metall-Basis), Klumpen 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44565.09
44565.18
44565.09EA
99
EUR
44565.09
44565.18
Chrom ≥99,996% (Metall-Basis), Klumpen 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Chromium
Purity: 99.996%
CAS No.: 7440-47-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Formel:
Cr Molecular Weight: 52 g/mol Siedepunkt: 2469 Schmelzpunkt: 1840 Dichte: 7.2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010944 CAS-Nummer: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 Merck Index: 12,02288 |