Ruthenium 2% auf Aluminiumoxid, Plätzchen

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

44575.14 44575.22 44575.36
44575.14EA 122 EUR
44575.14 44575.22 44575.36
Ruthenium 2% auf Aluminiumoxid, Plätzchen
Ruthenium

CAS No.: 7440-18-8 Physical Form: S.A. nominally 200m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011207

Formel: Ru
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR