Dragendorff-Reagenz Derivatisierungsreagenz, für DC, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
44578-100ML-F
44578-100ML-FEA 127 EUR
44578-100ML-F
Dragendorff-Reagenz Derivatisierungsreagenz, für DC, Supelco®
Dragendorffs Reagenz
This non-aqueous Thiess, Reuther and Vagujfalvi variant of the reagent is used to detect alkaloids and other nitrogen compounds in TLC.
Composition: Acetic acid, ethyl acetate, sodium iodide, sodium tetraiodobismutate
Siedepunkt: 77 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00283106
CAS-Nummer: 39775-75-2