Chlorwasserstoff 3 M in CPME (Cyclopentylmethylether), AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Chlorwasserstoff

445851000
445851000.EA 88.1 EUR
445851000.
Chlorwasserstoff 3 M in CPME (Cyclopentylmethylether), AcroSeal®
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Siedepunkt: 106 °C
Dichte: 0,895 g/cm³
Flammpunkt: –1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 2920
ADR: 8,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 2.85 to 3.30 M


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR