Ruthenium 4% auf Aluminiumoxid, Ringe
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44593.36
44593.36EA 2172 EUR
44593.36
Ruthenium 4% auf Aluminiumoxid, Ringe
Ruthenium
CAS No.: 7440-18-8 Appearance: Greyish-white MDL No.: MFCD00011207
Formel: Ru
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1