N,N-Dimethylformamiddimethylacetal ∼ 97%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,1-Dimethoxytrimethylamin
446151000
446151000.EA 159 EUR
446151000.
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal ∼ 97%, AcroSeal®
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Formel: C₅H₁₃NO₂
Molecular Weight: 119,16 g/mol
Siedepunkt: 102…104 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: 7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008482
CAS-Nummer: 4637-24-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %