Diisopropylcarbodiimid 99%, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: N,N'-Diisopropylcarbodiimid, DIC, 1,3-Diisopropylcarbodiimid, N,N'-Methantetraylbis(1-methylethylamin)

446181000
446181000.EA 189 EUR
446181000.
Diisopropylcarbodiimid 99%, AcroSeal®
Diisopropylcarbodiimid
Formel: C₇H₁₄N₂
Molecular Weight: 126.2 g/mol
Siedepunkt: 145…148 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.81 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065689
CAS-Nummer: 693-13-0
UN: 3384
ADR: 6.1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR