Cäsiumtrifluoracetat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trifluoressigsäure Cäsiumsalz
44633.09
44633.18
44633.09EA
45.9
EUR
44633.09
44633.18
Cäsiumtrifluoracetat
Cäsiumtrifluoracetat
CAS No.: 21907-50-6
Molecular Formula: CsOOCCF3
Formula Weight: 245.92
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 115°
MDL No.: MFCD00051304
Formel:
C₂CsF₃O₂ Molecular Weight: 245.92 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051304 CAS-Nummer: 21907-50-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...