Gold ≥99,96% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 0,5-0,8 µm

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

44636.03 44636.06 44636.MD
44636.03EA 287 EUR
44636.03 44636.06 44636.MD
Gold ≥99,96% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 0,5-0,8 µm
Gold

Purity: 99.96+% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.45-0.70m2/g MDL No.: MFCD00003436

Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR