ICP-MS interne Standardlösung, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44651.AE
44651.AEEA
184
EUR
44651.AE
ICP-MS interne Standardlösung, Specpure®
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD00803321
Konzentration:
Bi 100 µg/ml ±2%;
Ga 100 µg/ml ±2%;
In 100 µg/ml ±2%;
Sc 100 µg/ml ±2%;
Tb 100 µg/ml ±2%;
Y 100 µg/ml ±2%;
6Li 100 µg/ml ±2%