Cer(IV)oxid ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44662.14 44662.22 44662.36
44662.14EA 57.5 EUR
44662.14 44662.22 44662.36
Cer(IV)oxid ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Cer(IV)oxid
Purity: 99.5% CAS No.: 1306-38-3 Molecular Formula: CeO2 Formula Weight: 172.12 Physical Form: 0.07-0.1 Micron APS Powder, S. A. 8-12m2/g Density: 7.132 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 2600° Merck Reference: 14,1989 MDL No.: MFCD00010933
Formel: CeO₂
Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2600 °C
Dichte: 7,132
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010933
CAS-Nummer: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 14,1989