Erbium(III)oxid ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Erbiumoxid, Dierbiumtrioxid
44668.09
44668.09EA 90.1 EUR
44668.09
Erbium(III)oxid ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver
Erbium(III)oxid
Purity: 99.5% CAS No.: 12061-16-4 Molecular Formula: Er2O3 Formula Weight: 382.56 Physical Form: 40-55nm APS Powder, S. A. 13-17m2/g Density: 8.64 Melting Point: 2400° Solubility: Soluble in acids Merck Reference: 14,3646 MDL No.: MFCD00010991
Formel: Er₂O₃
Molecular Weight: 382,52 g/mol
Schmelzpunkt: 2400 °C
Dichte: 8,64
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010991
CAS-Nummer: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7
Merck Index: 14,3646