Poly(acrylic acid) 25% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44669.22 44669.36
44669.22EA 63.3 EUR
44669.22 44669.36
Poly(acrylic acid) 25% (w/w) in Wasser
Poly(acrylic acid)
CAS No.: 9003-01-4 Molecular Formula: [-CH2CH(CO2H)-] Physical Form: Liquid Density: 1.09 MDL No.: MFCD00084394
Formel: C₃H₄O₂
Dichte: 1,09
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084394
CAS-Nummer: 9003-01-4