1,4-Dioxan 99% stabilisiert, AcroSeal® für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
447060010 447060025
447060010.EA 86.2 EUR
447060010. 447060025.
1,4-Dioxan 99% stabilisiert, AcroSeal® für die Biochemie
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 1,034 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
UN: 1165
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
Heavy metals ≤5 ppm
GC ≥98.5 %
UV at 275 nm A: ≤0.1
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 2.5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)