Xylol (Isomerengemisch) mit Ethylbenzol 99%, AcroSeal® für die Biochemie, für die Histologie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Dimethylbenzol

447240010 447240025
447240010.EA 36.4 EUR
447240010. 447240025.
Xylol (Isomerengemisch) mit Ethylbenzol 99%, AcroSeal® für die Biochemie, für die Histologie
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 136…140 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0.865 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≤0.4 % Toluene
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity/alkalinity ≤0.00025 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.05 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Nickel (Ni) ≤0.05 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR