Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regioregulär metallarm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44745.02 44745.77
44745.02EA 494 EUR
44745.02 44745.77
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regioregulär metallarm
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
CAS No.: 104934-50-1 Physical Form: Powder Solubility: Soluble in Chloroform and tetrahydrofuran MDL No.: MFCD00217686
Formel: C₁₂H₂₀S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00217686
CAS-Nummer: 104934-50-1