3,6-Dioxaoctamethylendiamin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
44759.09 44759.18 44759.30
44759.09EA 39.7 EUR
44759.09 44759.18 44759.30
3,6-Dioxaoctamethylendiamin ≥97%
3,6-Dioxaoctamethylendiamin
Purity: 97+% CAS No.: 929-59-9 Molecular Formula: (CH2OCH2CH2NH2)2 Formula Weight: 148.20 Flash Point: 121°(250°F) Physical Form: Liquid Density: 1.01 Refractive Index: 1.4610 Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 105-109°/6mm Beilstein Reference: 1739187 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00040474
Formel: C₆H₁₆N₂O₂
Siedepunkt: 105…109 °C (6 mmHg)
Dichte: 1,01
Flammpunkt: 121 °C (250 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040474
CAS-Nummer: 929-59-9
EINECS: 213-203-6
ADR: 8,III