Natriumiodid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
44766.14 44766.22 44766.36
44766.14EA 146 EUR
44766.14 44766.22 44766.36
Natriumiodid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Natriumiodid
Purity: 99.99% CAS No.: 7681-82-5 Molecular Formula: NaI Formula Weight: 149.89 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.67 Refractive Index: 1.7745 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 651° Boiling Point: 1300-1304° Merck Reference: 14,8631 MDL No.: MFCD00003532
Formel: NaI
Siedepunkt: 1300…1304 °C
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 3,67
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8631