Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), indicator_with
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44786.36
44786.A4
44786.36EA
158
EUR
44786.36
44786.A4
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), indicator_with
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
CAS No.: 8006-28-8
Physical Form: 8-12 Mesh
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8569
UN No.: 1907
MDL No.: MFCD00134094
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134094 CAS-Nummer: 8006-28-8 UN: 1907 ADR: 8 III Merck Index: 14,8569 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...