Bismut ≥99,997% (Metall-Basis), Granulat 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Wismut
unter Argon abgefüllt
44807.22
44807.36
44807.A3
44807.22EA
153
EUR
44807.22
44807.36
44807.A3
Bismut ≥99,997% (Metall-Basis), Granulat 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Bismut
Purity: 99.997%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Packaged under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Formel:
Bi Siedepunkt: 1490 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 271…272 °C Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134033 CAS-Nummer: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 Merck Index: 12,01297 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...