Palladium copper on alumina (1% Pd, 0,3% Cu), Kugeln 2 mm, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44833.36
44833.36EA
0
EUR
44833.36
Palladium copper on alumina (1% Pd, 0,3% Cu), Kugeln 2 mm, reduziert
Palladium copper on alumina
CAS No.: 7440-05-3
MDL No.: MFCD08064572
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08064572 CAS-Nummer: 7440-05-3 |