Dichlormethan, extra trocken 99.9% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
448371000
448371000.EA
54.8
EUR
448371000.
Dichlormethan, extra trocken 99.9% stabilisiert, AcroSeal®
Dichlormethan
package of 4x25ML bottles
Formel:
CH₂Cl₂ Siedepunkt: 39…40 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –97 °C Dichte: 1,325 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000881 CAS-Nummer: 75-09-2 UN: 1593 ADR: 6.1,III |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.003 % (Coulometric) |
GC | ≥99.85 % |
Stabilizer | Approx. 50 ppm Amylene |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Filt.over 0.2 micron PFTE | Filtered |