Methanol, extra trocken ≥99,9%, AcroSeal™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
448411000
448411000.EA 0 EUR
448411000.
Methanol, extra trocken ≥99,9%, AcroSeal™
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,7 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,791 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
UN: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered