Dichloro-bis-(tricyclohexylphosphin)-palladium(II) (14,4% Pd)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44844.03
44844.03EA 133 EUR
44844.03
Dichloro-bis-(tricyclohexylphosphin)-palladium(II) (14,4% Pd)
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride
CAS No.: 29934-17-6 Molecular Formula: PdCl2[P(C6H12)3]2 Formula Weight: 744.24 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00191830
Formel: C₃₆H₆₆Cl₂P₂Pd
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191830
CAS-Nummer: 29934-17-6